(R,R)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline) ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R,R)-2,2-Bis(4-phenyl-2-oxazolin-2-yl)propane, (R,R)-2,2-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline), (R,R)-2,2'-(Dimethylmethylene)bis(4-phenyl-2-oxazoline)
D2823-1G D2823-250MG D2823-5G
TCIAD2823-1GEA 139 EUR InStock
TCIAD2823-1G TCIAD2823-250MG TCIAD2823-5G
(R,R)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline) ≥96.0% (par GC)
(R,R)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline)
Formule: C₂₁H₂₂N₂O₂
MW: 334,42 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00192244
Numéro CAS: 150529-93-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +155.0 to +165.0 deg (C=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité