1,5-Dichloro-1,1,3,3,5,5-hexaméthyltrisiloxane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D2825-5G D2825-25G
TCIAD2825-5GEA 113 EUR InStock
TCIAD2825-5G TCIAD2825-25G
1,5-Dichloro-1,1,3,3,5,5-hexaméthyltrisiloxane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,5-Dichloro-1,1,3,3,5,5-hexaméthyltrisiloxane
Formule: C₆H₁₈Cl₂O₂Si₃
Point d'ébullition: 184°C
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00045147
Numéro CAS: 3582-71-6
EINECS: 222-707-5
ONU: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9218de3ba28c374c0ed0ab1e73188ba6e3d1dc4&vid=a9218de3ba28c374c0ed0ab1e73188ba6e3d1dc4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité