1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2830-5G D2830-25G
TCIAD2830-5GEA 61.6 EUR InStock
TCIAD2830-5G TCIAD2830-25G
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide ≥98.0% (par GC)
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide
Formule: C₂H₄O₄S
MW: 124,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00221769
Numéro CAS: 1072-53-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité