Dimethyl dodecanedioate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dodecanedioic Acid Dimethyl Ester
D2835-25G D2835-500G
TCIAD2835-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD2835-25G TCIAD2835-500G
Dimethyl dodecanedioate ≥98.0% (par GC)
Dimethyl dodecanedioate
Formule: C₁₄H₂₆O₄
MW: 258,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043632
Numéro CAS: 1731-79-9
EINECS: 217-050-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité