Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate, 3-(Dimethylamino)acrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
D2836-25G D2836-100G
TCIAD2836-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD2836-25G TCIAD2836-100G
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Point d'éclair: 108°C
Numéro MDL: MFCD00144269
Numéro CAS: 924-99-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57f5e40f7d62e9047e28896eb442fd80c61378f5&vid=57f5e40f7d62e9047e28896eb442fd80c61378f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité