(R)-2,2'-Dimethyl-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-2,2'-Dimethyl-1,1'-binaphthalene
D2837-1G D2837-5G
TCIAD2837-1GEA 234 EUR InStock
TCIAD2837-1G TCIAD2837-5G
(R)-2,2'-Dimethyl-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par HPLC)
(R)-2,2'-Dimethyl-1,1'-binaphthyl
Formule: C₂₂H₁₈
MW: 282,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00048075
Numéro CAS: 19634-89-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 81.0 to 86.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -20.0 deg (C=0.5, EtOH (95%))
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité