L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
(S)-2,2'-Dimethyl-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
D2838-1G D2838-5G
TCIAD2838-1GEA 231 EUR InStock
TCIAD2838-1G TCIAD2838-5G
(S)-2,2'-Dimethyl-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par HPLC)
(S)-2,2'-Dimethyl-1,1'-binaphthyl
Formule: C₂₂H₁₈
MW: 282.39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00048075
Numéro CAS: 32587-64-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6edfa333b36d6aa3a77b2e5f09afffd812540b7d&vid=6edfa333b36d6aa3a77b2e5f09afffd812540b7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +20.0 deg (C=0.5, EtOH (95%))
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité