8-Dimethylamino-1-octanol ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2846-1G D2846-5G
TCIAD2846-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD2846-1G TCIAD2846-5G
8-Dimethylamino-1-octanol ≥93.0% (par GC)
8-Dimethylamino-1-octanol
Formule: C₁₀H₂₃NO
MW: 173,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD03701100
Numéro CAS: 29823-87-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité