N,N'-(1,2-Dihydroxyethylene)bisacrylamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N'-Diacryloyl-1,2-dihydroxyethylenediamine, 1,2-Bisacrylamido-1,2-ethanediol
D2864-25G D2864-5G
TCIAD2864-25GEA 255 EUR InStock
TCIAD2864-25G TCIAD2864-5G
N,N'-(1,2-Dihydroxyethylene)bisacrylamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N'-(1,2-Dihydroxyethylene)bisacrylamide
Formule: C₈H₁₂N₂O₄
MW: 200,19 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Numéro MDL: MFCD00008624
Numéro CAS: 868-63-3
EINECS: 212-780-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité