2,2-Diethoxypropionitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-Diethoxypropanenitrile
D2866-25ML D2866-5ML
TCIAD2866-25MLEA 200 EUR InStock
TCIAD2866-25ML TCIAD2866-5ML
2,2-Diethoxypropionitrile ≥98.0% (par GC)
2,2-Diethoxypropionitrile
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Point d'ébullition: 79°C
Point d'éclair: 44°C
Numéro MDL: MFCD00209573
Numéro CAS: 56011-12-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité