Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2'-Dibromobiphényle ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAD2874-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAD2874-1G
2,2'-Dibromobiphényle ≥96.0% (par GC)
2,2'-Dibromobiphényle


Formule: C₁₂H₈Br₂
MW: 312 g/mol
Numéro MDL: MFCD00093707
Numéro CAS: 13029-09-9
ONU: 3152
ADR: 9,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité