Diamantane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Pentacyclo[7.3.1.1(4,12).0(2,7).0(6,11)]tetradecane, Congressane
D2876-1G D2876-5G
TCIAD2876-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAD2876-1G TCIAD2876-5G
Diamantane ≥98.0% (par GC)
Diamantane
Formule: C₁₄H₂₀
MW: 188,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00171301
Numéro CAS: 2292-79-7
Merck Index: 14,02538
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 243.0 to 247.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité