Methyl-2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2882-1G D2882-5G
TCIAD2882-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAD2882-1G TCIAD2882-5G
Methyl-2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Methyl-2,5-dihydrothiophene-3-carboxylate
Formule: C₆H₈O₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038417
Numéro CAS: 67488-46-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité