4,4'-Diamino-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [2,2'-Bipyridine]-4,4'-diamine, 4,4'-Diamino-2,2'-bipyridine
D2892-1G D2892-200MG
TCIAD2892-1GEA 198 EUR InStock
TCIAD2892-1G TCIAD2892-200MG
4,4'-Diamino-2,2'-bipyridyl ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Diamino-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₀H₁₀N₄
MW: 186,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD08704188
Numéro CAS: 18511-69-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité