2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Cyano-2,2-dibromoacetamide
D2902-25G D2902-500G
TCIAD2902-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAD2902-25G TCIAD2902-500G
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide ≥98.0% (sur base azote total)
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide
Formule: C₃H₂Br₂N₂O
MW: 241,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD00129791
Numéro CAS: 10222-01-2
EINECS: 233-539-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité