Dodecaethylene glycol monomethyl ether ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: mPEG12-Alcohol, m-PEG12-OH
D2904-100MG D2904-1G
TCIAD2904-100MGEA 99 EUR InStock
TCIAD2904-100MG TCIAD2904-1G
Dodecaethylene glycol monomethyl ether ≥90.0% (par GC)
Dodecaethylene glycol monomethyl ether
Formule: C₂₅H₅₂O₁₃
MW: 560,68 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06797088
Numéro CAS: 5702-16-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité