(2,4-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Triphenyl(2,4-dichlorobenzyl)phosphonium Chloride
D2907-25G D2907-5G
TCIAD2907-25GEA 99 EUR InStock
TCIAD2907-25G TCIAD2907-5G
(2,4-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(2,4-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Formule: C₂₅H₂₀Cl₃P
MW: 457,76 g/mol
Point de fusion: 249°C
Numéro MDL: MFCD00031641
Numéro CAS: 2492-23-1
EINECS: 219-659-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité