Dicyclohexyl(trifluoromethanesulphonyloxy)borane ≥98.0% (par RMN)
Fournisseur: TCI
Danger
D2943-1G D2943-5G
TCIAD2943-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAD2943-1G TCIAD2943-5G
Dicyclohexyl(trifluoromethanesulphonyloxy)borane ≥98.0% (par RMN)
Dicyclohexyl(trifluoromethanesulphonyloxy)borane
Formule: C₁₃H₂₂BF₃O₃S
MW: 326,18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797094
Numéro CAS: 145412-54-0
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (NMR) min. 98.0 atom%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité