(2,3-Dichlorophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2945-25G D2945-5G
TCIAD2945-25GEA 146 EUR InStock
TCIAD2945-25G TCIAD2945-5G
(2,3-Dichlorophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
(2,3-Dichlorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₅Cl₂N
MW: 186,04 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD01861392
Numéro CAS: 3218-45-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26f5bb769f9b868710b2a0099b95b1999e5ce1d8&vid=26f5bb769f9b868710b2a0099b95b1999e5ce1d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité