trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
D2946-1G D2946-5G
TCIAD2946-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAD2946-1G TCIAD2946-5G
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
trans-N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Formule: C₈H₁₈N₂
Point d'ébullition: 83°C
Numéro MDL: MFCD03001702
Numéro CAS: 67579-81-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité