1,1'-Dibutyrylferrocene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2951-25G D2951-5G
TCIAD2951-25GEA 329 EUR InStock
TCIAD2951-25G TCIAD2951-5G
1,1'-Dibutyrylferrocene ≥98.0% (par GC)
1,1'-Dibutyrylferrocene
Formule: C₁₈H₂₂FeO₂
MW: 326,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD01013566
Numéro CAS: 1274-06-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Amber to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité