N,N-Diethyl-2,3-dimethylbenzamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N-Diethyl-o-xylene-3-carboxamide
D2956-25G D2956-5G
TCIAD2956-25GEA 167 EUR InStock
TCIAD2956-25G TCIAD2956-5G
N,N-Diethyl-2,3-dimethylbenzamide ≥98.0% (par GC)
N,N-Diethyl-2,3-dimethylbenzamide
Formule: C₁₃H₁₉NO
MW: 205,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797096
Numéro CAS: 57806-76-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité