N,N'-Dimethoxy-N,N'-dimethyloxamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N1,N2-Dimethoxy-N1,N2-dimethyloxalamide, N,N'-Oxalylbis[methoxy(methyl)amine]
D2961-25G D2961-5G
TCIAD2961-25GEA 426 EUR InStock
TCIAD2961-25G TCIAD2961-5G
N,N'-Dimethoxy-N,N'-dimethyloxamide ≥98.0% (par GC)
N,N'-Dimethoxy-N,N'-dimethyloxamide
Formule: C₆H₁₂N₂O₄
MW: 176,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD02326951
Numéro CAS: 106675-70-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité