Di-n-octyl sulphoxide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Di-n-octylsulphoxide, n-Octyl Sulphoxide
D2965-5G D2965-1G
TCIAD2965-5GEA 158 EUR InStock
TCIAD2965-5G TCIAD2965-1G
Di-n-octyl sulphoxide ≥98.0% (par HPLC)
Di-n-octyl sulphoxide
Formule: C₁₆H₃₄OS
MW: 274,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039514
Numéro CAS: 1986-89-6
EINECS: 217-861-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité