Diethyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonic Acid Diethyl Ester
D2967-1G D2967-5G
TCIAD2967-1GEA 99 EUR InStock
TCIAD2967-1G TCIAD2967-5G
Diethyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate ≥98.0% (par HPLC)
Diethyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate
Formule: C₁₉H₃₃O₄P
MW: 356,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00227871
Numéro CAS: 976-56-7
EINECS: 213-551-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité