Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonique, Millipore®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.15228.0025 1.15228.9010 1.15228.0250
1.15228.0025EA 81 EUR InStock
1.15228.0025 1.15228.9010 1.15228.0250
Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonique, Millipore®
Acide 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanesulfonique
Formule: C₆H₁₅NO₅S
Point d'ébullition: 405 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 152…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007533
Numéro CAS: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité