1,3,2-Dioxathiolane-2-oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2977-25G D2977-5G
TCIAD2977-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD2977-25G TCIAD2977-5G
1,3,2-Dioxathiolane-2-oxide ≥98.0% (par GC)
1,3,2-Dioxathiolane-2-oxide
Formule: C₂H₄O₃S
MW: 108,11 g/mol
Point d'ébullition: 172°C
Point d'éclair: 114°C
Numéro MDL: MFCD00005354
Numéro CAS: 3741-38-6
EINECS: 223-131-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité