3,6-Dibromo-9-phényl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6-Dibromo-9-phenyl-9H-carbazole
D2981-1G D2981-5G
TCIAD2981-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD2981-1G TCIAD2981-5G
3,6-Dibromo-9-phényl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC, azote total)
3,6-Dibromo-9-phényl-9H-carbazole
Formule: C₁₈H₁₁Br₂N
MW: 401,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276338
Numéro CAS: 57103-20-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité