3,6-Dibromo-9-éthyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6-Dibromo-9-ethyl-9H-carbazole
D2982-1G D2982-5G
TCIAD2982-1GEA 66 EUR InStock
TCIAD2982-1G TCIAD2982-5G
3,6-Dibromo-9-éthyl-9H-carbazole ≥98.0% (par GC)
3,6-Dibromo-9-éthyl-9H-carbazole
Formule: C₁₄H₁₁Br₂N
MW: 353,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00138134
Numéro CAS: 33255-13-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité