1,2'-Dinaphthylamine ≥98.0% (par HPLC, azote total), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(Naphthalen-2-yl)naphthalen-1-amine, 1,2'-Iminodinaphthalene
D2988-1G D2988-5G
TCIAD2988-1GEA 66 EUR InStock
TCIAD2988-1G TCIAD2988-5G
1,2'-Dinaphthylamine ≥98.0% (par HPLC, azote total), purifié par sublimation
1,2'-Dinaphthylamine
Formule: C₂₀H₁₅N
MW: 269,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD01632468
Numéro CAS: 4669-06-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc5b4cffd57cee63d340b2718a67b617bd0db24&vid=c83b3f74081d86a1d3fd8be03deb1159ce2cae61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité