4,4'-Dimethoxy-trans-stilbene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3104-500MG D3104-1G
TCIAD3104-500MGEA 107 EUR InStock
TCIAD3104-500MG TCIAD3104-1G
4,4'-Dimethoxy-trans-stilbene ≥98.0% (par GC)
4,4'-Dimethoxy-trans-stilbene
Formule: C₁₆H₁₆O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 15638-14-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=999195d4d1f2a89b66020e1d972b2caa81363cd6&vid=999195d4d1f2a89b66020e1d972b2caa81363cd6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité