4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3134-1G D3134-5G
TCIAD3134-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAD3134-1G TCIAD3134-5G
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine ≥98.0% (par GC)
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
Formule: C₁₈H₂₄N₂
MW: 268,4000 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863731
Numéro CAS: 72914-19-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité