Di-tert-butylsilyl-bis(trifluoromethanesulphonate) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
D3135-1G D3135-5G
TCIAD3135-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD3135-1G TCIAD3135-5G
Di-tert-butylsilyl-bis(trifluoromethanesulphonate) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Di-tert-butylsilyl-bis(trifluoromethanesulphonate)
Formule: C₁₀H₁₈F₆O₆S₂Si
Point d'éclair: 90°C
Numéro CAS: 85272-31-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité