3,3-Diméthyl-1-indanone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3160-1G D3160-25G D3160-5G
TCIAD3160-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAD3160-1G TCIAD3160-25G TCIAD3160-5G
3,3-Diméthyl-1-indanone ≥95.0% (par GC)
3,3-Diméthyl-1-indanone
Formule: C₁₁H₁₂O
Point d'ébullition: 122°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01846169
Numéro CAS: 26465-81-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité