4-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)benzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(1,1-Dioxidothiomorpholino)benzaldehyde, 4-(4-Formylphenyl)thiomorpholine 1,1-Dioxide
D3162-1G D3162-5G
TCIAD3162-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAD3162-1G TCIAD3162-5G
4-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)benzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)benzaldéhyde
Formule: C₁₁H₁₃NO₃S
MW: 239,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276340
Numéro CAS: 27913-96-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C
Solubility in hot Acetone almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité