1,6-Dibromopyrene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3167-1G D3167-5G
TCIAD3167-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAD3167-1G TCIAD3167-5G
1,6-Dibromopyrene ≥98.0% (par GC)
1,6-Dibromopyrene
Formule: C₁₆H₈Br₂
MW: 360,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD09263746
Numéro CAS: 27973-29-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 228.0 to 232.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité