Diammonium ethylenediaminetetraacetate monohydrate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D3195-25G D3195-500G
TCIAD3195-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD3195-25G TCIAD3195-500G
Diammonium ethylenediaminetetraacetate monohydrate ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Diammonium ethylenediaminetetraacetate monohydrate
Formule: C₁₀H₂₄N₄O₉
MW: 344,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150463
Numéro CAS: 304675-80-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 4.0 to 7.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité