3,8-Dibromo-1,10-phenanthroline ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D3209-200MG D3209-1G
TCIAD3209-200MGEA 38.5 EUR InStock
TCIAD3209-200MG TCIAD3209-1G
3,8-Dibromo-1,10-phenanthroline ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
3,8-Dibromo-1,10-phenanthroline
Formule: C12H6Br2N2
MW: 338,0000 g/mol
Numéro MDL: MFCD09909860
Numéro CAS: 100125-12-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité