3,6-Di(4-pyridinyl)-1,2,4,5-tétrazine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6-Di(pyridin-4-yl)-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-Bis(4-pyridyl)-1,2,4,5-tetrazine
D3211-1G D3211-5G
TCIAD3211-1GEA 105 EUR InStock
TCIAD3211-1G TCIAD3211-5G
3,6-Di(4-pyridinyl)-1,2,4,5-tétrazine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3,6-Di(4-pyridinyl)-1,2,4,5-tétrazine
Formule: C₁₂H₈N₆
MW: 236,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00129054
Numéro CAS: 57654-36-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité