Dicobalt octacarbonyl stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Stabilization: stabilisé avec hexane 1-5%
TCIAD3213-5GEA 139 EUR InStock
TCIAD3213-5G TCIAD3213-25G
Dicobalt octacarbonyl stabilisé
Dicobalt octacarbonyl
Formule: C₈Co₂O₈
MW: 341,95 g/mol
Point de fusion: 51°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016024
Numéro CAS: 10210-68-1
EINECS: 233-514-0
ONU: 3466
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03085
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Cobalt 32.0 to 36.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité