Diethylzinc ∼17% ∼1 mol/L dans l'hexane
Fournisseur: TCI
Danger
D3214-100ML D3214-500ML
TCIAD3214-100MLEA 66 EUR InStock
TCIAD3214-100ML TCIAD3214-500ML
Diethylzinc ∼17% ∼1 mol/L dans l'hexane
Diethylzinc
Formule: C₄H₁₀Zn
Numéro MDL: MFCD00009021
Numéro CAS: 557-20-0
EINECS: 209-161-3
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,03131
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8eecbebedeac8ded014adbe5579efafbce1181f6&vid=a3e8a3de488db8b865732c541b8edfe674f166f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to cloudy liquid
Concentration (Chelometric Method) 17.0 to 19.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité