trans-N,N'-Diacetylcyclohexane-1,2-diamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-1,2-Bis(acetamido)cyclohexane, N,N'-((trans-Cyclohexane-1,2-diyl)diacetamide
D3226-25G D3226-5G
TCIAD3226-25GEA 209 EUR InStock
TCIAD3226-25G TCIAD3226-5G
trans-N,N'-Diacetylcyclohexane-1,2-diamine ≥98.0% (par GC)
trans-N,N'-Diacetylcyclohexane-1,2-diamine
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₂
MW: 198,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276353
Numéro CAS: 70924-78-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité