2-(Diethylamino)ethyl bromide hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromotriethylamine Hydrobromide, 2-Bromoethyldiethylamine Hydrobromide, 2-Bromo-N,N-diethylethylamine Hydrobromide
D3232-25G D3232-500G D3232-100G
TCIAD3232-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD3232-25G TCIAD3232-500G TCIAD3232-100G
2-(Diethylamino)ethyl bromide hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-(Diethylamino)ethyl bromide hydrobromide
Formule: C₆H₁₄BrN
MW: 261,00 g/mol
Point de fusion: 208°C
Numéro MDL: MFCD00040376
Numéro CAS: 1069-72-3
EINECS: 213-962-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité