9,9-Dimethylfluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D3235-5G D3235-1G
TCIAD3235-5GEA 94.6 EUR InStock
TCIAD3235-5G TCIAD3235-1G
9,9-Dimethylfluorene ≥98.0% (par GC)
9,9-Dimethylfluorene
Formule: C₁₅H₁₄
Point d'ébullition: 287°C
Numéro MDL: MFCD00114670
Numéro CAS: 4569-45-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfc75e928257bcf10478481dc4272d59cd265868&vid=bfc75e928257bcf10478481dc4272d59cd265868&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité