N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-bis(phenyl)benzidine ≥99.0% (par HPLC, azote total), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
D3236-1G D3236-5G
TCIAD3236-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAD3236-1G TCIAD3236-5G
N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-bis(phenyl)benzidine ≥99.0% (par HPLC, azote total), purifié par sublimation
N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-bis(phenyl)benzidine
Formule: C₃₈H₃₂N₂
Numéro MDL: MFCD00144965
Numéro CAS: 65181-78-4
EINECS: 413-810-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité