Dichloro(diethylamino)phosphine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Diethylphosphoramidous dichloride, (Diethylamino)phosphonous Dichloride
D3244-25G D3244-5G
TCIAD3244-25GEA 267 EUR InStock
TCIAD3244-25G TCIAD3244-5G
Dichloro(diethylamino)phosphine ≥98.0% (par GC)
Dichloro(diethylamino)phosphine
Formule: C₄H₁₀Cl₂NP
MW: 174,00 g/mol
Point d'ébullition: 189°C
Point d'éclair: 83°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013614
Numéro CAS: 1069-08-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité