3-[(Diéthoxyphosphoryl)oxy]-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD3262-5GEA 45.1 EUR InStock
TCIAD3262-5G
3-[(Diéthoxyphosphoryl)oxy]-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3-[(Diéthoxyphosphoryl)oxy]-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
Formule: C₁₁H₁₄N₃O₅P
MW: 299,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD01236967
Numéro CAS: 165534-43-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in Ethylacetate almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité