6-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-2,4-dithiol ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Dibutylamino)-4,6-dimercapto-1,3,5-triazine
D3265-25G D3265-100G
TCIAD3265-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD3265-25G TCIAD3265-100G
6-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-2,4-dithiol ≥98.0% (par HPLC, azote total)
6-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-2,4-dithiol
Formule: C₁₁H₂₀N₄S₂
MW: 272,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00272594
Numéro CAS: 29529-99-5
EINECS: 249-682-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8249208b28e35ba4668f24fcc696b96c5061057&vid=e8249208b28e35ba4668f24fcc696b96c5061057&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité