2,3-Dibromopropanoyle chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Chlorure de 2,3-dibromopropanoyle
TCIAD3288-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAD3288-25G TCIAD3288-5G
2,3-Dibromopropanoyle chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,3-Dibromopropanoyle chlorure
Formule: C₃H₃Br₂ClO
MW: 250,31 g/mol
Point d'ébullition: 193°C
Point d'éclair: 66°C
Numéro MDL: MFCD00000712
Numéro CAS: 18791-02-1
EINECS: 242-575-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité