2,4-Di-tert-pentylphenol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3294-25G D3294-5G
TCIAD3294-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAD3294-25G TCIAD3294-5G
2,4-Di-tert-pentylphenol ≥98.0% (par GC)
2,4-Di-tert-pentylphenol
Formule: C₁₆H₂₆O
Point d'ébullition: 143°C
Numéro MDL: MFCD00041929
Numéro CAS: 120-95-6
EINECS: 204-439-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06333ddf0fc50f7694cbac9da30778881454b271&vid=06333ddf0fc50f7694cbac9da30778881454b271&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité